Documenti
R566764
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((1-NAPHTHYLAMINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H16Cl3N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.748
Numero MDL:
Altre note