Documenti
R555924
7-BENZYL-3-METHYL-8-(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H22N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.415
Numero MDL:
Altre note