Documenti
R553050
ETHYL {[3-METHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]SULFANYL}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H18N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.388
Numero MDL:
Altre note