Documenti
R552631
4-OXO-3,4-2H-PHTHALAZINE-1-CARBOTHIOIC ACID ETHYLAMIDE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H12BrN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.206
Numero MDL:
Altre note