Documenti
R552488
3-(4-CHLOROPHENYL)-1-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-6,7-DIHYDRO-5H-PYRROLO[1,2-A]IMIDAZOL-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H16BrClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.664
Numero MDL:
Altre note