Documenti
R545570
(4-(6-METHYL-BENZOTHIAZOL-2-YL)-PHENYL)-(3-METHYL-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H18N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.466
Numero MDL:
Altre note