Documenti
R541311
(3-BENZOYL-4-BENZYL-4H-BENZO[D]PYRROLO[1,2-A]IMIDAZOL-1-YL)(THIOPHEN-2-YL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H20N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.559
Numero MDL:
Altre note