Documenti
R535877
2,4-DICHLORO-6-{(E)-[((E)-6-{[(E)-(3,5-DICHLORO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}HEXYL)IMINO]METHYL}PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H20Cl4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.207
Numero MDL:
Altre note