Documenti
R528005
N'-[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H25N5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
487.585
Numero MDL:
Altre note