Documenti
R525561
(1-BENZOYLAMINO-2-ETHYLSULFANYL-VINYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H27INOPS
Numero CAS:
Peso molecolare:
595.487
Numero MDL:
Altre note