Documenti
R524492
5-NAPHTHALEN-1-YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (4-HO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H16N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.387
Numero MDL:
Altre note