Documenti
R513687
3(3,4-DIHYDRO-2H-BENZO(B)(1,4)DIOXEPIN-7-YL)7-HO-2-METHYL-6-PROPYL-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H22O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.418
Numero MDL:
Altre note