Key Documents
R510882
2-(3-CHLORO-PHENOXY)-ACETIC ACID (4-ISOPROPYL-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H19ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.817
Numero MDL:
Altre note