Documenti
R499684
2-(2-BIPHENYL-4-YL-2-OXO-ETHYLSULFANYL)-3-ET-3H-QUINAZOLIN-4-ONE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21BrN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.415
Numero MDL:
Altre note