Documenti
R491764
2-METHOXYETHYL 4-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-6-METHYL-2-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H18N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.332
Numero MDL:
Altre note