Documenti
R487570
ETHYL (2E)-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-2-(4-METHYLBENZYLIDENE)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H26N2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.572
Numero MDL:
Altre note