Documenti
R485594
N-(2-(4-METHOXY-PHENYL)-1-(4-METHYL-PIPERIDINE-1-CARBONYL)-VINYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H26N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.475
Numero MDL:
Altre note