Documenti
R482986
2-(2,4-DICHLORO-PHENOXY)-N-(4-(4,6-DIMETHYL-PYRIMIDIN-2-YLSULFAMOYL)PH)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H18Cl2N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.361
Numero MDL:
Altre note