Documenti
R478008
ETHYL (2Z)-5-[4-(ACETYLOXY)PHENYL]-2-(1-ETHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H25N3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.592
Numero MDL:
Altre note