Documenti
R477737
ETHYL (2E)-5-(4-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-2-(4-NITROBENZYLIDENE)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21N3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.515
Numero MDL:
Altre note