Documenti
R473278
N'-[(E)-1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE]-3-(7-METHOXY-1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H19BrN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.337
Numero MDL:
Altre note