Documenti
R472107
2-BENZOTRIAZOL-1-YL-ACETIC ACID (5-BROMO-2-METHOXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H14BrN5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.226
Numero MDL:
Altre note