Documenti
R461059
11-(4-CL-PH)-3-PHENYL-2,3,4,5,10,11-HEXAHYDRO-DIBENZO(B,E)(1,4)DIAZEPIN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H21ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.912
Numero MDL:
Altre note