Documenti
R460176
(4,5,6,7-TETRACHLORO-1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YL)-ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H3Cl4NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.952
Numero MDL:
Altre note