Documenti
R447161
[9-BROMO-2-(4-METHYLPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL](4-FLUOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H18BrFN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.326
Numero MDL:
Altre note