Documenti
R444510
9-CHLORO-5-(3-NITROPHENYL)-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H14ClN3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.87
Numero MDL:
Altre note