Documenti
R441430
2-(9-BROMO-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL)-4,6-DICHLOROPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H15BrCl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
490.187
Numero MDL:
Altre note