Documenti
R431621
3-AMINO-6-TERT-BUTYL-4-PH-THIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID (4-BR-PH)AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H22BrN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.43
Numero MDL:
Altre note