Documenti
R431265
ETHYL 5-[(3-CHLOROANILINO)CARBONYL]-2-(2-FUROYLAMINO)-4-METHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H17ClN2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.886
Numero MDL:
Altre note