Documenti
R418897
4-CHLORO-N-(2-PHENYL-2-PIPERIDIN-1-YL-ETHYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H23ClN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.924
Numero MDL:
Altre note