Documenti
R399701
2-PHENYL-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID (1-(4-HEXYL-PHENYL)-ETHYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H31N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.601
Numero MDL:
Altre note