Documenti
R398381
(4-(2-CHLORO-BENZYL)-PIPERAZIN-1-YL)-(2,4-DIMETHOXY-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H24ClN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.886
Numero MDL:
Altre note