Documenti
R392731
2-(2,6-DIHYDROXY-3-PHENOXYACETYL-BENZYLAMINO)-3-PHENYL-PROPIONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H23NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.454
Numero MDL:
Altre note