Documenti
R384690
2-(6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YLOXY)-PROPIONIC ACID ME ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H18O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.33
Numero MDL:
Altre note