Documenti
R370290
2-PHENYL-ACETIC ACID (4-(2,4-DICHLORO-BENZYLOXY)-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H18Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.307
Numero MDL:
Altre note