Documenti
R364819
4H-CYCLOPENTAPYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (3-ETHOXY-4-HO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H18N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.347
Numero MDL:
Altre note