Documenti
R347396
DIETHYL 5,5'-DISULFANEDIYLBIS(2-AMINO-4-METHYLTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H20N2O4S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.605
Numero MDL:
Altre note