Documenti
R338893
4-HO-1(3-ME-BU)2-OXO-1,2-2H-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID (6-ME-PYRIDIN-2-YL)AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H23N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.436
Numero MDL:
Altre note