Documenti
R335983
3-TERT-BUTYL-N'-[(E)-(3,5-DITERT-BUTYL-4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H34N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.553
Numero MDL:
Altre note