Documenti
R329037
2,7-BIS-(4-METHYL-PIPERAZINE-1-SULFONYL)-4,5-DINITRO-FLUOREN-9-ONE OXIME
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H27N7O9S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
609.641
Numero MDL:
Altre note