Documenti
R288039
4'-CHLORO-3-HYDROXY-2',5'-DIMETHOXY-2-NAPHTHOIC ACID ANILIDE (CI 37555)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H16ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.797
Numero MDL:
Altre note