Documenti
R264393
N-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2-(3-NITROBENZOYL)HYDRAZINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H10Cl2N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.166
Numero MDL:
Altre note