Documenti
R260711
2-ACETYLAMINO-2-(4-(1,3-DIOXO-1,3-2H-ISOINDOL-2-YL)-BU)-MALONIC ACID DI-ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H26N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.451
Numero MDL:
Altre note