Documenti
R229369
1,4,5,6-TETRAHYDRO-CYCLOPENTAPYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID BENZYLIDENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H14N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.294
Numero MDL:
Altre note