Documenti
R175889
3-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-CHLORO-PHENOXY)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H10Cl5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.517
Numero MDL:
Altre note