Documenti
R165670
5-(5-(4-CHLORO-PHENYL)-FURAN-2-YLMETHYLENE)-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H8ClNO2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.806
Numero MDL:
Altre note