Documenti
R148555
2-BENZYL-1-(4-METHOXYANILINO)-3-METHYLPYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H22N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.503
Numero MDL:
Altre note