Documenti
R148253
1-[4-(3,4-DICHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21Cl2N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.374
Numero MDL:
Altre note