Documenti
R143634
5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-{[(E)-(2,3-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H18Cl2N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.352
Numero MDL:
Altre note