Documenti
R140619
5-(4-TERT-BUTYL-PH)4-((2-ME-BENZYLIDENE)AMINO)4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H22N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.489
Numero MDL:
Altre note